Przejdź do
10829
trans-β-Apo-8′-carotenal
~20% apocarotenal basis (UV-vis), suspension (oily)
Synonim(y):
Apocarotenal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H40O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-171-6
Beilstein/REAXYS Number:
2064131
MDL number:
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
corn (or maize)
Quality Segment
form
suspension (oily)
concentration
~20% (apocarotenal, UV-vis)
color
black to brown, brown to very dark brown
mp
138-141 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
InChI key
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
General description
trans-β-Apo-8′-carotenal is a linear aldehydic carotenoid. It is naturally found in oranges, spinach, grass, tangerines and marigolds and thus, it is directly absorbed from the diet.
Application
trans-β-Apo-8′-carotenal has been used as an internal standard during vitamin E analysis.
Biochem/physiol Actions
Natural carotenoid that is formed from β-carotene in vivo and is an inducer of cytochrome P450 1A (CYP1A) in rats and in Ah-receptor-responsive mice.
trans-β-Apo-8′-carotenal is commercially available as a food colorant.
Physical form
Suspension of micronized crystals of apocarotenal dispersed in vegetable oils
Disclaimer
solidifies on refrigeration
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108101040854C9750
Apocarotenal United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1040854
Apocarotenal
biological source
corn (or maize)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
concentration
~20% (apocarotenal, UV-vis)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
suspension (oily)
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
black to brown, brown to very dark brown
color
-
color
-
color
dark red to brown
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-β-Apo-8′-carotenal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
10829-10G04061838682345