Przejdź do
10810
trans-β-Apo-8′-carotenal
≥96.0% (UV)
Synonim(y):
Apocarotenal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
754,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H40O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-171-6
Beilstein/REAXYS Number:
2064131
MDL number:
754,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥96.0% (UV)
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
137-141 °C
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very faintly turbid, intense red-orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
InChI key
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Application
  • Tackling the challenge of selective analytical clean-up of complex natural extracts: the curious case of chlorophyll removal: This study outlines a methodology for the selective analytical clean-up of complex natural extracts, which can be applied to enhance the purity and stability of trans-β-Apo-8′-carotenal, particularly useful in the context of life science manufacturing and research and development. This approach is crucial for maintaining the integrity of bioactive compounds during synthesis and storage (Bijttebier et al., 2014).
Biochem/physiol Actions
Natural carotenoid that is formed from β-carotene in vivo and is an inducer of cytochrome P450 1A (CYP1A) in rats and in Ah-receptor-responsive mice.
Other Notes
Internal standard in the detection of citrus carotenoids by reversed-phase HPLC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10829C975046945
assay
≥96.0% (UV)
assay
-
assay
≥93% (UV)
assay
-
biological source
synthetic
biological source
corn (or maize)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder
form
suspension (oily)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very faintly turbid, intense red-orange
solubility
-
solubility
hexane: 1.1 mg/mL, DMSO: 30 μg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy, orange to very deep orange
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Liu et al.
Proteomics, 6(9), 2673-2692 (2006-04-06)
Hematopoietic stem cells are capable of self-renewal and differentiation into different hematopoietic lineages. To gain a comprehensive understanding of hematopoietic stem/progenitor cells, a systematic proteomic survey of human CD34+ cells collected from human umbilical cord blood was performed, in which
Yuka Matsushita-Ishiodori et al.
Biochemical and biophysical research communications, 359(1), 157-162 (2007-05-29)
Mutations in human spastin (SPG4) cause an autosomal dominant form of hereditary spastic paraplegia. Sequence analysis revealed that spastin contains the AAA (ATPases associated with diverse cellular activities) domain in the C-terminal region. Recently, it was reported that spastin interacts
Frederick Khachik et al.
The Journal of organic chemistry, 74(10), 3875-3885 (2009-04-28)
(3R,3'R,6'R)-lutein (1) is a major dietary carotenoid that is abundant in most fruits and vegetables commonly consumed in the U.S. and that accumulates in the human plasma, major organs, and ocular tissues. Numerous epidemiological and experimental studies have shown that
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
10810-1G04061838677990
10810-5G04061833388570