Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
Informacje o tej pozycji
583,00 zł
biological source
synthetic
Quality Level
form
liquid
concentration
2% in amyl acetate
color
colorless
refractive index
n/D 1.390-1.410
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[N+](=O)([O-])OC3OC(C(C(C3O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])OC4OC(C(C(C4O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-])CO[N+](=O)[O-].O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| concentration 2% in amyl acetate | concentration 4-8% in ethanol/diethyl ether | concentration 4% | concentration - |
| form liquid | form - | form liquid | form solid |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) - |
| refractive index n/D 1.390-1.410 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
100.4 °F
flash_point_c
38 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 296287-5G | 04061831829297 |
| 09817-100ML | 04061838657794 |