Przejdź do
08450
7-Amino-4-methyl-3-coumarinacetic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
7-(Dimethylamino)coumarin-4-acetic acid-NHS, 7-Amino-4-methyl-3coumarinylacetyl, N-Succinimidyl 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetate, AMCA-NHS, Succinimidyl-7-amino-4-methylcoumarin-3-acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9007679
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C16H14N2O6/c1-8-10-3-2-9(17)6-12(10)23-16(22)11(8)7-15(21)24-18-13(19)4-5-14(18)20/h2-3,6H,4-5,7,17H2,1H3
InChI key
ILKQVTIMOGNSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
AMCA-NHS has been utilized in the development of a donor europium chelate fluorochrome for use in LRET based analyses by first reacting with an amino group and then with DTPA anhydride . Utilized in FRET based studies, acting as the donor dye and can be paired with fluorescein-5-isothiocyanate as the acceptor dye . A blue fluorescent dye reactive towards primary amine groups on proteins, peptides, antibodies, and other biomolecules (at pH 7.0-9.0).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Labeling of lysyl residues in proteins[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
368015515603-32-1501
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
5% acetic acid: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥98% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H I Stefanova et al.
Biochemistry, 32(1), 356-362 (1993-01-12)
The (Ca(2+)-Mg2+)-ATPase of sarcoplasmic reticulum was labeled with the succinimidyl ester of 7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic (AMCA). Although a large number of residues were labeled, it was found that Lys-492 was labeled preferentially at pH values between 6 and 8, consistent with an
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
234966-5G04061836683351
234966-25G04061836683344
08450-5MG04061833276686