Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.22
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9419622
Assay:
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO7/c16-8-2-1-7-5-9(13(19)21-10(7)6-8)14(20)22-15-11(17)3-4-12(15)18/h1-2,5-6,16H,3-4H2
InChI key
KFEBWCYYRFZMTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester (7-OHCCA-SE) is used as a reagent to conjugate 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid (7-OHCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?