Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.41
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
fluorescence
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 458 nm; λem 520 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| assay ≥97.0% (HPCE) | assay - | assay ≥95% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 125113-500G | 04061838723345 |
| 125113-100G | 04061838723338 |
| PHR1741-200MG | 04061834802181 |
| 07294-5MG-F | 04061833488607 |