Kluczowe dokumenty
QBD-AQ-10885LF
Sigma-Aldrich
AQuora®Fluorescein-NHS Ester
Synonim(y):
5-((39-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-39-oxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxanonatriacontyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid
Wybierz wielkość
1 MG
326,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
326,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H68N2O22
Masa cząsteczkowa:
1073.10
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.01
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O)=O)C=C3C(O)=O)C5=CC=C(O)C=C5OC2=C1
InChI
1S/C52H68N2O22/c55-39-2-5-42-45(36-39)75-46-37-40(56)3-6-43(46)50(42)41-4-1-38(35-44(41)52(61)62)51(60)53-10-12-64-14-16-66-18-20-68-22-24-70-26-28-72-30-32-74-34-33-73-31-29-71-27-25-69-23-21-67-19-17-65-15-13-63-11-9-49(59)76-54-47(57)7-8-48(54)58/h1-6,
Klucz InChI
BBNAAUSHOKAPTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
12220 Fluorescein-NHS Ester to aminowo reaktywny fluorofor zaprojektowany w celu poprawy rozpuszczalności podczas znakowania i koniugatu znakowanego barwnikiem. W rezultacie koniugaty znakowane barwnikiem wykonane przy użyciu 12220 Fluorescein NHS Ester dają lepszy sygnał i stosunek sygnału do szumu w zastosowaniach opartych na fluorescencji, w tym fluorescencyjnym western blottingu, mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej i testach komórkowych. 12220 Fluorescein NHS Ester to barwnik na bazie ksantenu o właściwościach fotofizycznych porównywalnych do FITC, karboksyfluoresceiny i innych komercyjnych barwników fluorescencyjnych.
Ten barwnik 12220 Fluorescein NHS Ester jest aktywowany grupą estrową N-hydroksysukcynoimidu (NHS), która reaguje z wolnymi aminami pierwszorzędowymi, takimi jak aminy w łańcuchu bocznym lizyny, tworząc stabilne wiązanie amidowe.
Informacje prawne
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)