Przejdź do
07082
DABCYL-Glu-Arg-Nle-Phe-Leu-Ser-Phe-Pro-EDANS trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzoyl]-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-norleucyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-seryl-L-phenylalanyl-N-[2-[(5-sulfo-1-naphthalenyl)amino]ethyl]-L-prolinamide trifluoroacetate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C76H98N16O15S1 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1507.75 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C76H98N16O15S.C2HF3O2/c1-6-7-24-57(83-68(97)58(26-16-39-81-76(77)78)84-70(99)59(37-38-66(94)95)82-67(96)50-29-31-51(32-30-50)89-90-52-33-35-53(36-34-52)91(4)5)69(98)86-61(44-48-18-10-8-11-19-48)72(101)85-60(43-47(2)3)71(100)88-63(46-93)73(102)87-62(45-49-20-12-9-13-21-49)75(104)92-42-17-27-64(92)74(103)80-41-40-79-56-25-14-23-55-54(56)22-15-28-65(55)108(105,106)107;3-2(4,5)1(6)7/h8-15,18-23,25,28-36,47,57-64,79,93H,6-7,16-17,24,26-27,37-46H2,1-5H3,(H,80,103)(H,82,96)(H,83,97)(H,84,99)(H,85,101)(H,86,98)(H,87,102)(H,88,100)(H,94,95)(H4,77,78,81)(H,105,106,107);(H,6,7)/b90-89+;/t57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-;/m0./s1
InChI key
NNUMUURWINZVDB-PZOCAEISSA-N
Biochem/physiol Actions
Peptide substrate for the assay of malaria aspartylproteinase, peptide sequence derived from the cleavage site present in hemoglobin, with norleucine as a substitution for methionine in order to avoid problems related to oxidation[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3276SML2975D0447
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07082-1MG04061823199612