Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C95H141N25O24S2 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2081.42 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans trifluoroacetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light brown to dark red
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans is a fluorescence resonance energy transfer (FRET) substrate for SARS-CoV main protease Mpro (also called 3CLpro) (538 nm with excitation at 355 nm). Dabcyl-KTSAVLQSGFRKME-Edans is suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and other viruses.
FRET substrate suitable to measure protease activity of COVID-19 virus Mpro, SARS-CoV Mpro, and some other viruses
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?