Przejdź do
07036
meso-2,6-Diaminopimelic acid
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(2SR, 6RS)-2,6-Diaminoheptanedioic acid, meso-DAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726899
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to faint beige
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-SYDPRGILSA-N
Application
Meso-2,6-diaminopimelic acid may be used to study peptidoglycan structure and function within the cell walls of bacteria.
Biochem/physiol Actions
Penultimate biosynthetic precursor of the essential amino acid L-lysine. Component of peptidoglycan in the cell wall of many bacteria.[1][2][3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3324092591105473
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (NT)
assay
≥95% (TLC)
assay
98%
color
white to faint beige
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07036-250MG04061838647344
07036-50MG04061838647351