Przejdź do
33240
2,6-Diaminopimelic acid
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Synonim(y):
2,6-Diaminoheptanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(NH2)(CH2)3CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
209-524-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1787719
339,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,6-Diaminopimelic acid, ≥95.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥95.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Diaminopimelic acid (2,6-DAP) can be used as a building block in the synthesis of tripeptides , and γ-glutamyldiaminopimelic acid derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D1377480061480096
description
≥95.0% (NT)
description
≥98% (TLC)
description
≥95.0%
description
≥97%
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0%
assay
≥97%
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
mp
105 °C (dec.) (lit.)
mp
110-112 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopimelic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. 商品番号33240の”2,6-ジアミノピメリン酸”の、立体構造に関して質問があります。 こちらアミノ基の立体構造が明記されておりませんが、商品番号92951のように立体構造が決定されておらず、様々な構造のパターンが混合しているという認識でよろしいでしょうか。ご回答宜しくお願いします。
    1 answer
    1. Yes. The 3D structure of Product 33240 is not determined and it is a mixture of various structural patterns.
      Helpful?
  2. Hello, How to dissolve 2,6 diamino pimelic acid? And what is the maximum conetration?
    1 answer
    1. 2,6-Diaminopimelic acid is a highly polar molecule, soluble in water or dilute acidic/basic solutions. It also has documented solubility in polar organic solvents such as methanol and DMSO. A documented maximum concentration is not available and would need to be determined experimentally for the chosen solvent/temperature.