Przejdź do
04668
O-Phospho-L-homoserine lithium salt
≥95% (TLC)
Synonim(y):
O-Phosphono-L-homoserine lithium salt, L-2-Amino-4-hydroxybutyric acid 4-phosphate lithium salt, L-Homoserine O-phosphate lithium salt, H-Hse(PO3H2)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10NO6P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C4H10NO6P/c5-3(4(6)7)1-2-11-12(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
FXDNYOANAXWZHG-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in glycine, serine and threonine metabolism. In higher plants, O-phosphohomoserine represents a branch point between the methionine and threonine biosynthetic pathways[1][2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
088977276495148
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04668-50MG04061832418391
Questions
  1. What are the recommended storage conditions before and after opening? If I prepare a stock solution, can it be stored? If yes, under what conditions and for how long?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section for this product, this item should be stored in -20°C before and after opening. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources indicate stock solutions may be stored at -80°C for 6 months and at -20°C for 1 month.