Przejdź do
200085
Mercury(II) bromide
ACS reagent
Synonim(y):
Mercuric bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HgBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-169-3
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 136.5 °C)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: mercury
impurities
≤0.05% insol. CH3OH
reduction residue
≤0.02%
color
white to very faintly yellow
bp
322 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
SMILES string
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
General description
Mercury(II) bromide (HgBr2) affords 1:1 adducts on reaction with N,N,N′,N′- tetramethyl-o-phenylenediamine. Single-crystal X-ray diffraction studies of these adducts have been reported. It forms complexes by reacting with 3,12-dimethylbenzo[a]quinoxalino[2,3-c]phenazine ligand.
Application
Mercury(II) bromide (HgBr2) may be used in the preparation of mononuclear [Hg(L1)Br2] and 1D polymer [Hg2(L2)Br4]n [L1 = (N,N-diethyl,N′-(pyridin-2-yl)formylidene)ethane-1,2-diamine and L2 = (N,N-diethyl,N′-(pyridin-2-yl)benzylidene)ethane-1,2-diamine]. It may also be used as a promoter in the glycoslyation reaction of alcohols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
833531.04421176109
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.05% insol. CH3OH
impurities
-
impurities
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
impurities
≤0.01% insolubles
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
mp
236 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
mp
237 °C
mp
179-182 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-47-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Quinoxalinophenazine Derivatives and Reaction of 3, 12-Dimethylbenzo [a] quinoxalino [2, 3-c] phenazine with Mercury (II) Bromide: Spectral and Structural Characterization.
Marjani AP, et al.
Chinese Journal of Structural Chemistry / Jie Gou Hua Xue, 33(10), 1460-1466 (2014)
Crystal Structures of the 1: 1 Adducts of N, N, N', N'-Tetramethyl-o-phenylenediamine with Zinc (II) Bromide and Mercury (II) Bromide and Iodide.
Hughes CM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 38(10), 1521-1527 (1985)
Syntheses, Structures and Properties of Two Luminous Mercury (II) Bromides Containing Tridentate N-Donor Schiff Bases: Control of Coordination Number and Nuclearity by Varying Ligand Matrices.
Satapathi S, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 42(10), 1060-1066 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
200085-100G04061838763617