Kluczowe dokumenty
83353
Mercury(II) bromide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (precipitation titration)
Synonim(y):
Mercuric bromide
Wybierz wielkość
681,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
681,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
ciśnienie pary
1 mmHg ( 136.5 °C)
Próba
≥99.0% (precipitation titration)
Formularz
powder or crystals
pozostałość po prażeniu (po redukcji)
≤0.02%
bp
322 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)