Przejdź do
UST157
Aliphatics Mix (C5-C12)
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Synonim(y):
C5-C12 Aliphatic Hydrocarbon Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC UST-157
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UST127UST122UST155
TPH Mix certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
Supelco
UST127
TPH Mix
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
matrix material
format
matrix material
format
single component solution
format
matrix material
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
concentration
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
concentration
1000 μg/mL in methylene chloride
concentration
5000 μg/mL in methanol
Analit
Opis
  • Pentane
  • Hexane
  • Heptane
  • Octane
  • Nonane
  • Decane
  • Undecane
  • Dodecane
Zobacz wszystko (8)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
11 °C - closed cup - Solvent
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)