Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 518,00 zł |
Informacje o tej pozycji
518,00 zł
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of × 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-122
concentration
1000 μg/mL in methylene chloride
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format single component solution | format matrix material | format single component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 1000 μg/mL in methylene chloride | concentration 2000 μg/mL each component in methanol | concentration 2000 μg/mL in methanol | concentration in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration) |
Analit
- Acenaphthene
- Acenaphthylene
- Anthracene
- Benz[a]anthracene
- Benzo[b]fluoranthene
- Benzo[ghi]perylene
- Benzo[k]fluoranthene
- Chrysene
- Dibenz[a,h]anthracene
- Fluoranthene
- Fluorene
- Indeno[1,2,3-cd]pyrene
- Naphthalene
- Phenanthrene
- Pyrene
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
206-44-0 + 207-08-9 + 56-55-3 + 85-01-8 + 218-01-9 + 120-12-7 + 191-24-2 + 129-00-0