Przejdź do
T6654
Ticlopidine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
5-(o-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14ClNS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
258-837-4
MDL number:
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
InChI key
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ticlopidine hydrochloride has been used as an analytical standard to investigate the developmental toxicity and teratogenic potential of ticlopidine in Xenopus laevis embryos and human endothelial cells using a frog embryo teratogenesis assay-Xenopus (FETAX) and blood and lymph vessel formation assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5274PHR3367I1887
Indapamide analytical standard, for drug analysis
Supelco
I1887
Indapamide
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ticlopidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)