Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 229,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł | |
| 4 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 855,00 zł |
Informacje o tej pozycji
229,00 zł
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
593 °F
shelf life
3 yr
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a hydrogen donor for the polymerization of various monomers
- to catalyze silanization
- in the synthesis of the Cy3-Alexa647 heterodimer
- in the synthesis of methacrylated solubilized decellularized cartilage
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99.5% | assay ≥99% | assay ≥99.5% (GC) |
| refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) | refractive index n20/D 1.401 (lit.) |
| vapor pressure 51.75 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 51.75 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 51.75 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 51.75 mmHg ( 20 °C) |
| density 0.726 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.726 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.726 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.726 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 593 °F | autoignition temp. 593 °F | autoignition temp. 593 °F | autoignition temp. 593 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T0886-10ML | 04061837552052 |
| T0886-500ML | 04061837552113 |
| T0886-4X100ML | 04061837552106 |
| T0886-1L | 04061837552076 |
| T0886-100ML | 04061837552045 |