Przejdź do
900632
Triethylamine
ZerO2®, ≥99%
Synonim(y):
Degassed and low oxygen triethylamine, Triethylamine ZerO2®, N,N-Diethylethanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
EC Number:
204-469-4
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
ZerO2®
Bp:
88.8 °C (lit.)
Vapor pressure:
51.75 mmHg ( 20 °C)
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.5% water
water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W424601471283T0886
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ZerO2®
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, It this product dry/oxygen free/ anhydrous ? Best Regards, Ziyad.
    1 answer
    1. This product and all ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
      Helpful?
  2. Is it anhydrous?
    1 answer
    1. This product is not anhydrous. The maximum allowable water content is 0.5%. Currently, an anhydrous triethylamine product is not available.