Przejdź do
STS0216
ECO Brij® S100
greener alternative
average Mn ~4,670
Synonim(y):
Brij® S 100, Polyoxyethylene (100) stearyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H37(OCH2CH2)nOH, n~100
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12165104
NACRES:
NA.28
MDL number:
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Level
form
solid
mol wt
average Mn ~4,670
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤1.0% water
mp
51-54 °C (lit.)
acid number
≤2.0 mg KOH/g
hydroxyl value
13‑25 mg KOH/g
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18.8
greener alternative category
SMILES string
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
InChI key
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
ECO Brij® S100 is an ethoxylated natural fatty alcohol, a nonionic bio-based surfactant that belongs to the class of polyoxyethylene ethers. This naturally derived detergent offers a number of functional benefits including detergency, wetting, and dispersing making it suitable for a range of applications in biochemical and biological research.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biobased surfactant and is aligned with the 7th principle of Green Chemistry "Use of Renewable Feedstocks" and the 10th principle "Design for Degradation".
Features and Benefits
  • 100 % Renewable
  • 100 % Bio-based
  • Certified to the USDA BioPreferred Program
  • Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
  • High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ECO BRIJ is a registered trademark of Croda Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0215388890466387
form
solid
form
solid
form
-
form
-
mol wt
average Mn ~4,670
mol wt
average Mn ~711
mol wt
average Mn ~711
mol wt
average Mn ~4,670
mp
51-54 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
HLB
18.8
HLB
12.4
HLB
12
HLB
18
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Klammt et al.
Journal of structural biology, 158(3), 482-493 (2007-03-14)
G-protein coupled receptors (GPCRs) are key elements in signal transduction pathways of eukaryotic cells and they play central roles in many human diseases. So far, most structural and functional approaches have been limited by the immense difficulties in the production
Zhengrong Cui et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 54(9), 1195-1203 (2002-10-03)
Intranasal immunization offers potential forthe elicitation of effective mucosal and systemic immune responses. In this study, a previously reported novel cationic nanoparticle engineered from a microemulsion precursor was further modified, optimized and applied intranasally to mice to explore its potential
Lingyan Song et al.
Journal of colloid and interface science, 328(2), 374-384 (2008-10-17)
Patternable nanoporous silica thin films with pore sizes on multiple length scales are fabricated using preformed block copolymer/homopolymer blend films as templates. Previous work by Tirumala et al. [V.R. Tirumala, R.A. Pai, S. Agarwal, J.J. Testa, G. Bhatnagar, A.H. Romang
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
STS0216-250G04065266169270
STS0216-1KG04065266169263