Merck
466387
Sigma-Aldrich
Brij® S 100
average Mn ~4,670
Synonim(y):
Polyoxyethylene (100) stearyl ether
Wybierz wielkość
250 G
247,00 zł
1 KG
894,00 zł
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
247,00 zł
1 KG
894,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C18H37(OCH2CH2)nOH, n~100
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mn ~4,670
Poziom jakości
mp
51-54 °C (lit.)
wartość hydroksylowa
13‑25 mg KOH/g
rozpuszczalność
propylene glycol and xylene: insoluble
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18
ciąg SMILES
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Klucz InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Brij® S 100 may be used:
  • as a non-ionic surfactant to study its interactions with luminol electrochemiluminescence for bioanalysis[1]
  • as a carrier material to study the formulation of nimodipine, fenofibrate, and o-vanillin using the particles from gas-saturated solution (PGSS) process[2]
  • as a hydrophilic surfactant in the casting solution to prepare an asymmetric flat sheet nanofiltration membranes and to study its effects on the hydrophilic property of the poly(ethersulfone) (PES) nanofiltration membranes[3]
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Formulation of nimodipine, fenofibrate, and o-vanillin with Brij S100 and PEG 4000 using the PGSS process
Kravanja G, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 135, 245-253 (2018)
Lingyan Song et al.
Journal of colloid and interface science, 328(2), 374-384 (2008-10-17)
Patternable nanoporous silica thin films with pore sizes on multiple length scales are fabricated using preformed block copolymer/homopolymer blend films as templates. Previous work by Tirumala et al. [V.R. Tirumala, R.A. Pai, S. Agarwal, J.J. Testa, G. Bhatnagar, A.H. Romang
S Rahima Benhabbour et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 158(1), 63-71 (2011-11-01)
Lipid-based oil-filled nanoparticles (NPs) with a high concentration of surface-chelated nickel (Ni-NPs) were successfully prepared using a Brij 78-NTA-Ni conjugate synthesized with Brij 78 (Polyoxyethylene (20) stearyl ether) and nitrilotriacetic acid (NTA). The facile incorporation of the Brij 78-NTA-Ni conjugate
L Realini et al.
Journal of clinical microbiology, 35(11), 2791-2794 (1997-11-14)
We report on the influences of polyoxyethylene stearate (POES), PANTA, and pH on primary cultures of Mycobacterium genavense in BACTEC vials. As a model for primary cultures from tissue, seven different strains first isolated from AIDS patients (five from Switzerland
J Q Zhang et al.
Drug delivery, 14(6), 381-387 (2007-08-19)
The study describes the development of stealth solid lipid nanoparticles (SLNs) as colloidal carriers for silibinin, a drug with very low solubility. Stealth SLNs were constituted mainly of bioacceptable and biodegradable lipids, such as stearic acid and surfactant Brij 78
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?