Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
575,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-074
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
titanium oxide
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| Quality Level 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-95-4