Merck
CRM050
Supelco
Lead Free Paint - Powdered
certified reference material, pkg of 20 g
Synonim(y):
Paint matrix CRM, lead free
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
100
300
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM050-020
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
macierz
soil
pH
7.50
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
  • Certified Lead Value - <0.01 mg/Kg
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)