Przejdź do
S9509
(±)-Sulfinpyrazone
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Diphenyl-4-(phenylsulfinylethyl)-3,5-pyrazolidinedione, Diphenylpyrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-357-4
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
InChI key
MBGGBVCUIVRRBF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC22A12(116085)
General description
Sulfinpyrazone is a 1,3-dicarbonyl uricosuric drug used in the treatment of hyperuricemia associated with gout.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001238S2159000PHR3244
Sulfinpyrazone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2159000
Sulfinpyrazone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... SLC22A12(116085)
Gene Information
human ... SLC22A12(116085)
Gene Information
human ... SLC22A12(116085)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)