Merck
S2159000
Sulfinpyrazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Sulfinpyrazone, 1,2-Diphenyl-4-(phenylsulfinylethyl)-3,5-pyrazolidinedione, Diphenylpyrazone
Wybierz wielkość
30 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfinpyrazone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
Klucz InChI
MBGGBVCUIVRRBF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sulfinpyrazone EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shawn D Flanagan et al.
Pharmacology, 64(3), 126-134 (2002-02-09)
Recent studies in our laboratory have shown that the loop diuretic, furosemide, is actively secreted by Caco-2 cells and rat jejunal tissue. This active secretion could be the result of efflux transporters such as P-gp, MRP1 or MRP2 (cMOAT). To
Rachida Tahar et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 77(2), 221-227 (2007-08-11)
In vitro pyrimethamine response of Plasmodium falciparum isolates and dihydrofolate reductase (dhfr) gene sequences were analyzed in 2004-2005 and compared with our previous data. Most isolates (n = 103, all dhfr mutants) had 50% inhibitory concentrations (IC(50)s) > or =
Rina Daskalopoulos et al.
Glia, 39(2), 124-132 (2002-07-12)
Primary rat astrocyte cultures absorbed dehydroascorbic acid from the medium and reduced it to intracellular ascorbate. Uptake of dehydroascorbic acid (5-200 microM) was inhibited only partially by glucose (10 mM). The remaining glucose-insensitive component of dehydroascorbic acid uptake was inhibited
D H Solomon et al.
Annals of the rheumatic diseases, 67(5), 609-613 (2007-08-31)
Uric acid lowering therapy (UALT) is considered a chronic treatment for gout. Relatively little is known about adherence to UALT. We assessed adherence with UALT over a 1-year study period among 9823 older adults enrolled in a pharmacy benefit program.
Zhengrong Zhu et al.
Journal of biomolecular screening, 12(2), 248-254 (2007-01-30)
Cryopreserved, transiently transfected HepG2 cells were compared to freshly transfected HepG2 cells for use in a pregnane X receptor (PXR) transactivation assay. Assay performance was similar for both cell preparations; however, cryopreserved cells demonstrated less interassay variation. Validation with drugs