Przejdź do
S6252
Sulfapyridine
≥99.0%
Synonim(y):
4-Amino-N-[2-pyridyl]benzene sulfonamide, N1-(Pyridin-2-yl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
321,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-642-7
Beilstein/REAXYS Number:
222065
MDL number:
321,75 zł
Cena katalogowa429,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)
InChI key
GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfapyridine is a metabolite of Sulfasalazine. It is an antibiotic and is mostly used in treating rheumatoid arthritis.
Application
Sulfapyridine may be used as a reference standard in the determination of sulfapyridine in milk samples and plasma samples, using electrochemical magneto immunosensing assay technique and high performance liquid chromatography (HPLC), respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10874685846826
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfapyridine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product pharmaceutical grade (USP or equivalent)?
    1 answer
    1. This product is not pharmaceutical or USP grade.