Przejdź do
S2889
Sodium acetate
anhydrous, Molecular Biology, ≥99%
Sodium acetate
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
Molecular Biology, anhydrous
assay
≥99%
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Evaluating acetate as a renoprotective agent following kidney ischemia in a porcine model.: This study explores the use of sodium acetate as a renoprotective agent to mitigate kidney damage following ischemia, highlighting its potential therapeutic applications in renal protection (Kominsky HD et al., 2024).
  • Chitosan-PVA-PVP/nano-clay composite: a promising tool for controlled drug delivery.: Sodium acetate plays a crucial role in the synthesis of chitosan-based nanocomposites for controlled drug delivery systems, demonstrating its significance in pharmaceutical applications (Ali M et al., 2024).
  • Direct Affinity Ligand Immobilization onto Bare Iron Oxide Nanoparticles Enables Efficient Magnetic Separation of Antibodies.: Sodium acetate is utilized in the immobilization process of affinity ligands onto nanoparticles for efficient magnetic separation, highlighting its role in biochemical separations and diagnostics (Zimmermann I et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S87507510-OP71183
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
grade
Molecular Biology, anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
crystals
form
solid
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
-
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. After opening, what are the recommended handling or storage conditions, usable period, and any precautions to maintain the stability of this product?
    1 answer
    1. This product is assigned a re-test date of 5 years from the date of Quality release. This product can be stored in room temperature tightly closed in a dry area. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/356/113/product-dating-information-06-25-ms.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review