Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1820,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N2NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Redi-Dri™
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
quality
free-flowing
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
General description
HEPES sodium salt is essential to prepare HEPES buffer that is commonly used for cell culture and protein applications. It is useful for maintaining homeostasis when working with cells outside of the incubator by balancing CO2. HEPES buffering capacity exceeds most buffers, with a pKa of 7.5, making it optimal for maintaining pH in biological systems. In solution, it is non-toxic, zwitterion with a physiological buffering range of pH 6.8 - 8.2. It has a low metal binding capacity and is safe to use in research for metal-binding proteins.
Application
HEPES sodium salt can be used:
- as a protein precipitation buffer
- in cell culture media
- as a binding buffer
Features and Benefits
- Redi-Dri™ eliminates clumping for hygroscopic chemicals
- powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for standard use in lab
- Eliminates clumps, maintains product moisture, quality, and characteristics
Physical form
Lyophilized, spray dried, or crystallized material.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99% dry basis (titration) | assay - |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line - | product line BioReagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
| useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range 6.8-8.2 | useful pH range - | useful pH range - |
| quality free-flowing | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES sodium salt
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?