Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 445,00 zł | |
| 25 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 892,00 zł | |
| 100 g | Przewidywany termin wysyłki14 lipca 2026zSchnelldorf Distribution | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
73.0-79.0% dry basis (BASED ON % RIBOFLAVIN)
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
InChI key
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 73.0-79.0% dry basis (BASED ON % RIBOFLAVIN) | assay - | assay ≥70% (HPLC) | assay ≥70% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) research use (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Riboflavin's impact on cell culture systems for manufacturing proteins and monoclonal antibodies discussed.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R7774-10G | 04061836696870 |
| R7774-25G | 04061838801999 |
| R7774-100G | 04061833623510 |