Przejdź do
PPB020
SSC Buffer
pH 7.0, pHast Pack, powder
Synonim(y):
1X SSC buffer, 1X SSC hybridization buffer, SSC hybridization buffer, Saline-sodium citrate buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
pHast Pack
Quality Segment
form
powder
pH
7.0
Application
Saline sodium citrate buffer is commonly used as a wash buffer for Nucleic acid hybridization techniques like Northern and Sothern blotting.
Features and Benefits
  • Ready-to-use buffer
  • No measuring and pH adjusting needed
  • Save time and minimize effort
  • Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Packaging
Foil pouches
Preparation Note
Contents of one pouch, when dissolved in 1000 mL of ultrapure water, will yield a 1× solution containing 150 mM NaCl and 15 mM Na3C6H5O7, pH 7.0 at 25 °C. Contents tested to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free.
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PPB02185639S0902
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
pHast Pack
product line
pHast Pack
product line
BioReagent
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder blend
form
powder blend
pH
7.0
pH
7.4
pH
-
pH
6.8-7.2 (20-25 °C, 263 mg/L in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SSC Buffer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PPB020-20PAK04061842323302