Przejdź do
S0902
SSC Buffer
for Northern and Southern blotting, powder blend
Synonim(y):
Saline-sodium citrate buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
277,50 zł
5 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
277,50 zł
Cena katalogowa370,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder blend
pH
6.8-7.2 (20-25 °C, 263 mg/L in water)
solubility
water: 263 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
room temp
General description
SSC Buffer 20x Powder is a standard reagent in Southern and Northern blotting procedures. This concentrated powder should be reconstituted in molecular biology grade water to the indicated final volume before use (final solution is a 20x). The 20x concentrate can be used straight or diluted to make SSC working solutions with concentrations as low as 0.5x.
Application
Saline-sodium citrate (SSC) Buffer has been used as a washing buffer in microarray technique. It has also been used as a constituent of fluorescence in situ hybridization (FISH) buffer.
Suitable for:
  • Preparing nucleic acids for hybridization
  • Hybridization buffer for Northern and Southern blots
  • Washing buffer for Northern and Southern blots
Features and Benefits
  • Multi-purpose use in hybridizations
  • Easily reconstituted and diluted to any concentration needed
Preparation Note
Final SSC Buffer 20x Concentrate contains 0.3 M sodium citrate in 3M NaCl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8563911666681001PPB020
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder blend
form
powder blend
form
solution
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
pH
6.8-7.2 (20-25 °C, 263 mg/L in water)
pH
-
pH
7.0
pH
7.0
solubility
water: 263 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.263 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
foreign activity
DNAse, none detected, Exonuclease, none detected, RNAse, none detected, Endonuclease, none detected, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SSC Buffer
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)