Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
Informacje o tej pozycji
432,00 zł
Nazwa produktu
Sól fizjologiczna buforowana Tris z 0,05% Tween® 20, pH 8,0, powder, pHast Pack™
product line
pHast Pack™
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
impurities
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
color
white
pH
7.8—8.2
solubility
soluble, clear to hazy, colorless
cation traces
Fe: ≤10 ppm
foreign activity
DNase, none detected, Endonuclease , Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
Application
- Western blot
- ELISA
- Immunohistochemia
Features and Benefits
- Gotowy do użycia bufor nie wymaga pomiarów ani regulacji pH
- Oszczędność czasu, pieniędzy i wysiłku w celu szybkiego rozpoczęcia testów
- Fizyczne, chemiczne i biologiczne testy jakości: wolne od DNazy, RNazy, Proteazy i Nikkazy
- Zakwalifikowany do stosowania w elektroforezie żelowej i innych testach biologii molekularnej
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line pHast Pack™ | product line pHast Pack™ | product line - | product line pHast Pack™ |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility soluble, clear to hazy, colorless | solubility soluble, clear, colorless | solubility - | solubility soluble, clear, colorless |
| storage condition (Tightly closed. Dry.) | storage condition (Tightly closed. Dry) | storage condition - | storage condition (Tightly closed. Dry) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| pH 7.8—8.2 | pH 8.0 | pH - | pH 7.6 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól fizjologiczna buforowana Tris z 0,05% Tween® 20, pH 8,0
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?