Merck
Sól fizjologiczna buforowana Tris (TBS)
Butelka z buforowaną solą fizjologiczną Tris
Tris Buffered Saline (TBS) to izotoniczny i nietoksyczny roztwór buforowy, który jest często używany w różnych zastosowaniach biologicznych. TBS składa się z dwóch kluczowych składników: Tris i NaCl, gdzie Tris działa jako środek buforujący, a NaCl reguluje toniczność roztworu, pozwalając mu być izotonicznym lub hipertonicznym w zależności od pożądanego stężenia. TBS jest przyjazny dla użytkownika i można go łatwo mieszać z wodą, dzięki czemu nadaje się do wielu eksperymentów biologicznych.
Przegląd sekcji
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-11 z 11
Zmień widok
Wyświetlanie 1-11 z 11
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-11 z 11 wyników
Strona 1 z 1
Strona 1 z 1
TBS WITH TWEEN 20
Tris Buffered Saline with Tween 20 to niejonowy detergent, który zwiększa zdolność buforu do elucji i zmniejsza niespecyficzne wiązanie przeciwciał. Jest szeroko stosowany w buforach płuczących do immunologicznego barwienia histochemicznego i procedur hybrydyzacji in situ, ponieważ pomaga zminimalizować niespecyficzne barwienie tła. Dodatkowo, Tween 20 jest idealnym połączeniem stabilizatorów pH, soli i detergentów, które skutecznie usuwają nadmiar materiału z membran i dołków płytek mikrotitracyjnych, bez zakłócania reakcji wiązania antygen/przeciwciało.
TBS W IMMUNOASSAY I ELISA
TBS jest stosowany jako bufor płuczący w testach immunologicznych, takich jak test immunoenzymatyczny (ELISA) i pomaga w oddzieleniu niepożądanych i niespecyficznych białek od specyficznie związanych białek.
TBS JAKO BUFOR BLOKUJĄCY
Tris Buffered Saline (TBS) odgrywa kluczową rolę jako bufor blokujący w zintegrowanych mikroprzepływowych chipach immunologicznych zaprojektowanych do wysokowydajnych testów immunologicznych typu sandwich. Odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu wydajności testu poprzez redukcję szumów tła i zapobieganie niespecyficznemu wiązaniu.
TBS W WESTERN BLOTTING
TBS jest wykorzystywany do przygotowania surowicy odpornościowej i wykrywania białek metodą western blotting w Nematostella vectensis. TBS jest również stosowany jako niezbędny składnik do przeprowadzania western blottingu w celu wykrycia Peanut Mottle Virus (PMV) i Peanut Stripe Virus (PSV) poprzez nasycenie niezwiązanych miejsc na membranie nitrocelulozowej, zapobiegając niespecyficznemu wiązaniu pierwotnego przeciwciała. Zmniejsza to szum tła, poprawia czułość i zwiększa swoistość analizy Western blot w celu dokładnego wykrywania wirusów.
TBS W BADANIACH BIOMATERIAŁÓW
Bufor Tris jest stosowany jako idealny zmodyfikowany roztwór do badania degradacji i wytrącania apatytu Bioglass 45S5, ponieważ jego skład bez chlorków zapobiega zakłóceniom we wczesnym etapie tworzenia apatytu. Ułatwia to badanie kinetyki uwalniania i wytrącania apatytu w bioaktywnych szkłach.