Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 934,00 zł |
Informacje o tej pozycji
934,00 zł
grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC Pb-3000
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename RTC Pb-3000 | manufacturer/tradename RTC SQC-001 | manufacturer/tradename RTC SQC-068 | manufacturer/tradename RTC SQC-003 |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
10099-74-8
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PB3000-50G | 04061834405900 |