Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-003
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Opis
- 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
- 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
- 1,2,3-Trichlorobenzene
- 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- 1,2-Dichlorobenzene
- 1,3,5-Trichlorobenzene
- 1,3-Dichlorobenzene
- 1,4-Dichlorobenzene
- 1-Chloronaphthalene
- 2,2′-Oxybis(1-Chloropropane)
- 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
- 2,3-Dimethylphenol
- 2,4,5-Trichlorophenol
- 2,4,6-Trichlorophenol
- 2,4-Dichlorophenol
- 2,4-Dimethylphenol
- 2,4-Dinitrophenol
- 2,4-Dinitrotoluene (2,4-DNT)
- 2,5-Dimethylphenol
- 2,6-Dichlorophenol
- 2,6-Dimethylphenol
- 2,6-Dinitrotoluene (2,6-DNT)
- 2-Amino-1methylbenzene
- 2-Chloronaphthalene
- 2-Chlorophenol
- 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
- 2-Methylnaphthalene
- 2-Methylphenol (o-Cresol)
- 2-Nitroaniline
- 2-Nitrophenol
- 3+4-Methylphenol (m+p-Cresol)
- 3,3′-Dichlorobenzidine
- 3,4-Dimethylphenol
- 3,5-Dimethylphenol
- 3-Methylphenol (m-Cresol)
- 3-Nitroaniline
- 3-Nitrophenol
- 4-Bromophenyl phenyl ether
- 4-Chloro-3-methylphenol
- 4-Chloroaniline
- 4-Chlorophenyl phenylether
- 4-Methylphenol (p-Cresol)
- 4-Nitroaniline
- 4-Nitrophenol
- Acenaphthene
- Acenaphthylene
- Acetophenone
- Aniline
- Anthracene
- Atrazine
- Benzaldehyde
- Benzidine
- Benzo(a)anthracene
- Benzo(a)pyrene
- Benzo(b)fluoranthene
- Benzo(b+k)fluoranthene
- Benzo(g,h,i)perylene
- Benzo(k)fluoranthene
- Benzoic acid
- Benzyl alcohol
- Biphenyl
- bis(2-Chloroethoxy)methane
- bis(2-Chloroethyl) ether
- bis(2-Chloroisopropyl) ether
- bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP)
- Butyl benzyl phthalate
- Caprolactam
- Carbazole
- Chrysene
- Di-n-butyl phthalate
- Di-n-octyl phthalate
- Dibenzo(a,h)anthracene
- Dibenzofuran
- Diethyl phthalate
- Dimethyl phthalate
- Fluoranthene
- Fluorene
- Hexachlorobenzene
- Hexachlorobutadiene
- Hexachlorocyclopentadiene
- Hexachloroethane
- Indeno(1,2,3-cd) pyrene
- Isophorone
- Maleic anhydride
- n-Nitroso-di-n-propylamine
- n-Nitrosodimethylamine
- n-Nitrosodiphenylamine
- Naphthalene
- Nitrobenzene
- Pentachlorobenzene
- Pentachlorophenol
- Phenanthrene
- Phenol
- Pyrene
- Pyridine
- Total cPAH
- Total PAH
Zobacz wszystko (98)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207-08-9 + 67-72-1 + 92-87-5 + 218-01-9 + 621-64-7 + 62-75-9 + 95-53-4 + 106-47-8 + 91-94-1 + 62-53-3 + 53-70-3 + 205-99-2 + 56-55-3 + 50-32-8
CAS No.
121-14-2 + 85-68-7 + 117-81-7 + 84-74-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?