Przejdź do
P8709
Potassium Phosphate Monobasic solution
reagent grade, 1.0 M in solution
Synonim(y):
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
concentration
1.0 M in solution
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium Phosphate Monobasic solution has been used as a component of phosphate buffered saline for treating oligonucleotide nanoparticle and silver nanoparticle. It has also been used in the preparation of phosphate buffer used for high performance liquid chromatography-electrochemical detection (HPLC-ECD) system.
Biochem/physiol Actions
Potassium Phosphate Monobasic solution in combination with sodium acetate is employed in improving the shelf life of the catfish fillets during refrigeration. It is a sequestrant and neutralizing agent and preserves the colour of egg.
Other Notes
1 M Solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04875P0662P5379
grade
reagent grade
grade
certified reference material
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
1.0 M in solution
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To oznaczenie szybkości enzymatycznej może być stosowane dla produktów lizozymu. Nie należy go stosować do oznaczania rekombinowanego lub nierozpuszczalnego lizozymu na agarozie.
Procedura ta może być stosowana do oznaczania aktywności litykazy przy użyciu drożdży Bakera jako substratu.
Ta procedura służy do oznaczania aktywności enzymatycznej peroksydazy przy użyciu pirogallolu jako substratu.
Wyświetl wszystkie protokoły
Extending shelf life of refrigerated catfish fillets using sodium acetate and monopotassium phosphate
Kim CR, et al.
Journal of Food Protection, 58(6), 644-647 (1995)
Igoe, Robert S Hui YH
Dictionary of Food ingredients, 58(6), 94-94 (2011)
Shifting molecular localization by plasmonic coupling in a single-molecule mirage
Raab M, et al.
Nature Communications, 8(4), 13966-13966 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P8709-1L04061834401681
P8709-4L04061838184368
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?