Przejdź do
P7914
Phthaldialdehyde Reagent
Solution Incomplete
Synonim(y):
OPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C([H])=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Phthaldialdehyde Reagent has been used for the derivatization plasma samples prior to high performance liquid chromatography.
Precolumn derivatization reagent for primary amines and amino acids. The fluorescent derivative can be detected by reverse-phase HPLC. The reaction requires OPA, primary amine and a sulfhydryl. In the presence of excess sulfhydryl, amines can be quantitated. In the presence of excess amine, sulfhydryls can be quantitated.
Useful for investigators requiring an alternate sulfhydryl moiety. Requires addition of desired sulfhydryl compound for measuring amines. Requires addition of amine to measure sulfhydryls.
Other Notes
Same as P 0532, but contains no 2-mercaptoethanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.21027P0657P0532
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low-dose tryptophan depletion in recovered depressed patients induces changes in cognitive processing without depressive symptoms
Hayward G, et al.
Biological Psychiatry, 57(5), 517-524 (2005)
Gianni Pala et al.
Expert review of clinical immunology, 9(3), 227-234 (2013-03-01)
This study summarizes and reviews the available health information on ortho-phthalaldehyde (OPA), a recently introduced and widespread disinfectant for heat-sensitive medical equipment, particularly focusing on its possible immunological effects in the healthcare setting. OPA properties derived from laboratory and clinical
Jong-Suk Song et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(10), 6164-6170 (2012-08-18)
We evaluated whether viscoelastics have protective effects on the corneal endothelial cell damage in a toxic anterior segment syndrome (TASS) animal model depending on the types of viscoelastics. A TASS animal model was established with an injection of 0.1 mL
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7914-250ML04061837841378
P7914-50ML04061834400578
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can you provide a more concrete concentration than what is listed on the SDS?
    1 answer
    1. The concentration is 1 mg o-phthaldialdehyde per mL solution.
      Helpful?
  2. What is the difference between Solution incomplete & Solution complete? Is there any effect on protein derivatization if 2-mercaptoethanol is missing? What is the main effect of 2-mercaptoethanol on the derivatization of amino acids?
    1 answer
    1. The formulation for P0532 is Brij 35, o-phthaldialdehyde, methanol, 2-mercaptoethanol, potassium hydroxide, and boric acid.
      The formulation for P7914 is Brij 35, potassium hydroxide, and boric acid. It does not contain the 2-mercaptoethanol found in the complete reagent solution, P0532.
      While it is possible to use OPA without 2-mercaptoethanol, it is often needed to ensure that disulfide bonds are cleaved. Without this cleavage, a complete reduction of primary amines may not occur. The OPA incomplete, P7914, is offered to allow for the addition of fresh 2-mercaptoethanol for each derivatization. This component can degrade over time, particularly if stored improperly.
      See the link below for the product information sheet of the complete version, P0532. Page 2, Figure 1B, demonstrates the effects of degraded 2-mercaptoethanol.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/326/300/p0532dat.pdf