Przejdź do
P0657
Phthaldialdehyde
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Synonim(y):
o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde, OPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder or crystals
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to light yellow
mp
55-58 °C
suitability
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
Phthaldialdehyde has been used:
  • in the preparation of O-phthaldialdehyde reagent for analysing gentamycin content
  • in the preparation of reagent for determining the degree of hydrolysis of milk proteins
  • in the measurement of free amino acids of milk samples by O-phthaldialdehyde/N-acetyl-L-cysteine (OPA/NAC) assay
  • in the derivatization of putrescine samples
Biochem/physiol Actions
Phthaldialdehyde can be used for the pre-column derivatization of amino acids for high-performance liquid chromatography (HPLC) separation. It may also be used for flow cytometric measurements of protein thiol groups.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.114528.21027P7914
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥97.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
-
mp
55-58 °C
mp
52-58 °C
mp
52-58 °C
mp
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioactive peptides from bovine milk alpha-casein: isolation, characterization and multifunctional properties
Srinivas S and Prakash V
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16(1), 7-15 (2010)
Colour change and proteolysis of skim milk during high pressure thermal-processing
Devi AF, et al.
Journal of Food Engineering, 147, 102-110 (2015)
Gentamicin-eluting bioresorbable composite fibers for wound healing applications
Zilberman M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(3), 654-666 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0657-5G04061835547258
P0657-250MG04061835513925
P0657-1G04061835507115
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?