Przejdź do
P1722
Potassium citrate tribasic monohydrate
crystals, meets USP testing specifications
Synonim(y):
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOK)(CH2COOK)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.41
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-905-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924344
Assay:
100.10%
Form:
crystals
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium citrate tribasic monohydrate, meets USP testing specifications
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
100.10%
form
crystals
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
General description
Potassium citrate tribasic monohydrate (KCTM) is a potassium salt that has been reported to be efficient in forming aqueous two-phase system (ATPS) with UCON 50-HB-5100, a random copolymer. This product is a high quality pharmacopoeia product that meets the testing specifications of USP (United States Pharmacopoeia). It can be employed in research and pilot studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1548225C838525107
form
crystals
form
-
form
powder
form
powder or crystals
assay
100.10%
assay
-
assay
≥98% (GC/titration)
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
275 °C (dec.) (lit.)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(Liquid+ liquid) equilibria of polymer-salt aqueous two-phase systems for laccase partitioning: UCON 50-HB-5100 with potassium citrate and (sodium or potassium) formate at 23?C.
Lladosa E, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 55, 166-171 (2012)
Donna J Claes et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 27(11), 2031-2038 (2012-01-28)
Cystinuria is a relatively uncommon cause of pediatric stone disease, but has significant morbidity if not properly controlled because of its significant stone recurrence rate. Cystinuria is caused by the inability of the renal tubules to reabsorb filtered cystine, which
Naim M Maalouf et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(12), 3733-3740 (2011-10-07)
Dietary intake of animal proteins is associated with an increase in urinary calcium and nephrolithiasis risk. We tested the hypothesis that the acid load imposed by dietary proteins causes this hypercalciuria. In a short-term crossover metabolic study, an alkali salt
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1722-500G04061835559626
P1722-100G04061834356226