Przejdź do
25107
Potassium citrate tribasic monohydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332, 99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Synonim(y):
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOK)(CH2COOK)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.41
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-905-0
Beilstein/REAXYS Number:
3924344
MDL number:
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
form
powder or crystals
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E332
impurities
≤0.0005% heavy metals (as Pb), 4-6% water (Karl Fischer)
loss
3-6 loss on drying, 180°C
pH
7-9 (20 °C, 5%)
mp
275 °C (dec.) (lit.)
solubility
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml, water: soluble 1 gm in 0.65 ml, alcohol: insoluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution, passes test for reaction against H2SO4
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Application
Potassium citrate tribasic monohydrate has been used for preparing citrate-supplemented water for feeding the Car5A, Car5B, and DKO breeding pairs of mice. Citrate supplementation enhances the perinatal death in mice.[1] It is a citrate-based salt used as a phase constituent for characterizing ionic-liquid-based aqueous biphasic systems (ABS) and as a buffering agent.
Biochem/physiol Actions
Potassium citrate tribasic monohydrate is the potassium salt of citric acid. It enhances the bone density hence used in the treatment of osteoporosis.[2] Additionally, it neutralizes the protein-induced metabolic acidosis.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P17221.04956C8385
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
100.10%
assay
-
assay
≥98% (GC/titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
form
powder or crystals
form
crystals
form
solid
form
powder
pH
7-9 (20 °C, 5%)
pH
-
pH
7.5-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8.0-9.5
solubility
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml, alcohol: insoluble, water: soluble 1 gm in 0.65 ml
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
25107-25KG04061833440223
25107-1KG04061825937588
25107-6X1KG04061833605776