Przejdź do
N9877
Nitrilotriacetic acid
Sigma Grade, ≥99%
Synonim(y):
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
974,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
1042,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N(CH2COOH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.14
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-355-7
Beilstein/REAXYS Number:
1710776
MDL number:
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent chelating agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7256072559N0253
grade
Sigma Grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrilotriacetic acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Hui Xu et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 90-95 (2012-09-11)
A label-free and highly sensitive impedimetric aptasensor was developed based on electropolymerized film for the determination of thrombin. The first step is the electrogeneration of a poly(pyrrole-nitrilotriacetic acid) (poly(pyrrole-NTA)) film onto the surface of electrodes followed by complexation of Cu(2+)
Li Jiang et al.
The Journal of pathology, 228(3), 366-377 (2012-08-07)
Exposure to asbestos is a risk for malignant mesothelioma (MM) in humans. Among the commercially used types of asbestos (chrysotile, crocidolite, and amosite), the carcinogenicity of chrysotile is not fully appreciated. Here, we show that all three asbestos types similarly
Matti F Pronker et al.
The Journal of biological chemistry, 290(24), 15092-15101 (2015-04-24)
Olfactomedin-1 (Olfm1; also known as noelin and pancortin) is a member of the olfactomedin domain-containing superfamily and a highly expressed neuronal glycoprotein important for nervous system development. It binds a number of secreted proteins and cell surface-bound receptors to induce
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N9877-1KG04061826757369
N9877-100G04061834118954
N9877-5G04061834118978
N9877-500G04061834118961
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?