Przejdź do
72559
Nitrilotriacetic acid
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N(CH2COOH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.14
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-355-7
Beilstein/REAXYS Number:
1710776
MDL number:
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.5, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent chelating agent.
Nitrilotriacetic has been used in the preparation of nitrilotriacetic (NTA) solution for Ni-NTA slide generation.
Biochem/physiol Actions
Nitrilotriacetic (NTA) has the ability to link with histidine side chain of proteins. It can be used in fluorescent labelling, hexahistidine (His6)-tagged proteins for purification and surface immobilization.
Other Notes
Chelating agent; As Pb2+ buffer, preparation and properties; In a mixture of Ca2+-buffering ligands; Encapsulation of radioactive metal ions in liposomes; Compilation and critical evaluation by IUPAC of published data on stability constants of NTA complexes in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N987772560D1133
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
Sigma Grade, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
≥98% (titration)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
219-220 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrilotriacetic acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)