Przejdź do
N7035
Nizatidine
analytical standard
Synonim(y):
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N5O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN\C(NCCSCc1csc(CN(C)C)n1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Application
Histamine H2 receptor antagonist. Used to treat gastroesophogeal reflux disease by preventing release of acid and pepsin into the stomach.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3215N1090000SML2960
Nizatidine analytical standard
Supelco
N7035
Nizatidine
vibrant-m
N1090000
Nizatidine
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C G Meredith et al.
Toxicology and applied pharmacology, 77(2), 315-324 (1985-02-01)
The effects of nizatidine (a new H2-receptor antagonist) and of related compounds were studied on oxidative drug metabolism in the rat both in vivo and in vitro. Nizatidine is a structural analog of the H2-receptor antagonists ICI 125,211 (Tiotidine) and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N7035-5G04061833652763
N7035-10G04061833652756