Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N5O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CSCCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC)CN(C)C
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Nizatidine is a potent and selective antagonist of histamine H2 receptors used for treatment of stomach and intestine ulcers. Also, it was recommended as a component of combination therapy for cancer treatment. New data indicate that it can be repurposed to treat subtypes of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) in patients expressing certain isoforms of the pyruvate kinase muscle type. Additionally, nizatidine increases utrophin A levels in in C2C12 myoblasts (relevant to Duchenne muscular dystrophy).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nizatidine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?