Przejdź do
N4876
Ninhydrin
powder, suitable for amino acid detection
Ninhydrin
Synonim(y):
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-618-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1910963
Form:
powder
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ninhydrin, suitable for amino acid detection
form
powder
Quality Segment
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: 50 mg/mL (with sonication)
suitability
suitable for amino acid detection
functional group
hydroxyl, ketone
SMILES string
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
General description
Ninhydrin is an important building block in organic synthesis and has been employed to prepare a variety of chemicals for complexing and/or sensing metal ions. It is an amino acid-sensitive reagent used for the preparation of Ruhemann′s purple.
Application
Ninhydrin can be used:
  • For the detection of free amino groups in amino acids, peptides, and proteins.
  • As a ligand for the Cu-catalyzed N-arylation of nitrogen-containing heterocycles with aryl and heteroaryl halides to synthesize N-arylheterocycles.
  • As a reactant to synthesize aldols by reacting with active methylene compounds.
Used for the detection of free amino groups in amino acids, peptides and proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151173NX04031.06762
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
ethanol: 100 mg/mL, H2O: 50 mg/mL (with sonication)
solubility
H2O: passes test
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
250-258 °C (decomposition)
functional group
hydroxyl, ketone
functional group
hydroxyl, ketone
functional group
-
functional group
-
suitability
suitable for amino acid detection
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ninhydrin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Reaction of diaminofurazane with ninhydrin.
Pirogov SV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(12), 1473-1474 (1997)
Wort Free Amino Nitrogen Analysis Adapted to a Microplate Format.
Schmitt MR and Budde AD
Journal of the American Society of Brewing Chemists, 70(2), 95-95 (2012)
Vibrational spectroscopy and density functional theory study of ninhydrin.
Li R, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 136, 1642-1648 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N4876-100G04061834116783
N4876-25G04061833000519
N4876-10G04061833000502
N4876-500G04061834116790
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review