Przejdź do
M4141
Methanesulfonic acid solution
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Synonim(y):
Sulfomethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.11
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-898-6
Beilstein/REAXYS Number:
1446024
MDL number:
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Application
For complete protein and peptide hydrolysis with tryptophan recovery. After hydrolysis the samples are diluted prior to amino acid analysis.
Packaging
Ampules sealed under argon.
Disclaimer
air sensitive, store under inert conditions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4713485551759510
concentration
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
concentration
70 wt. % in H2O
concentration
0.1 M CH3SO3H in water (0.1N)
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanesulfonic acid solution
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M4141-10X2ML04061837841088