Przejdź do
M4125
D-Mannitol
≥98% (GC)
Synonim(y):
Mannite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
color
white
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L, (77 °F ))
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
General description
D-Mannitol, a naturally occurring six-carbon sugar alcohol or polyol, is found in plants such as algae, onions, grasses, and olives. It is considered safe due to its relatively lower glycemic index than sucrose.
Application
D-Mannitol has been used:
  • in osmotic loading to adjust the osmolarity of solutions
  • as a component of test sugar solution for cellobiose-mannitol permeability test
  • as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) to compare/analyze the mannitol concentrations in urine samples
  • to treat the control cells and regulate the osmotic pressure of high glucose
D-mannitol has been used as a hydroxyl radical scavenger and as a medium supplement.[1][2]
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
D-Mannitol may play an important role in lipolysis and fat oxidation as it can enhance the phosphorylation of AMP-activated protein kinase (AMPK) and acetyl-CoA carboxylase 1 (ACC). It serves as an anti-obesity supplement. D-Mannitol stimulates the synthesis of short-chain fatty acids (SCFAs), which regulate lipid metabolism in the liver.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M19021.05980M9647
D-Mannitol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-Mannitol
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
213 g/L
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
fine powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M4125-5KG04061835546800
M4125-10MG04061835546770
M4125-500G04061835546794
M4125-100G04061835546763
M4125-1KG04061835546787
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the particle size on this product? Looking for a larger particle size 100-250um
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size is not determined for this product.
      Helpful?
  4. IS IT TESTED ON ANIMAL CELL CULTURE
    1 answer
    1. This product has not been tested with mammalian cell culture. It is cited to have been used in primary retinal cell culture.
      Kindly review the following publication: Trotta MC, Pieretti G, Petrillo F, Alessio N, Hermenean A, Maisto R, D'Amico M. Resolvin D1 reduces mitochondrial damage to photoreceptors of primary retinal cells exposed to high glucose. J Cell Physiol. 2020 May;235(5):4256-4267. doi: 10.1002/jcp.29303. Epub 2019 Oct 14. PMID: 31612492.
      In addition, product M1902 has been tested for use in plant culture and product 63560 has been tested for use in microbiology. See the links below to review each product.
      M1902
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m1902
      63560
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/63560
      Helpful?
  5. Hi! Is this product safe to use in studies for animals?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. Currently, no D-Mannitol product is offered that is tested for in vivo or in vitro use.
      For use in animal models, product M8429 may be a more suitable option. While still a research-grade reagent, this product meets USP, EP, and FCC specifications.
      Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/m8429
      In either case, the end user would have to determine suitability.
      Helpful?
  6. I have a question about mannitol (as an excipient in a medicinal product). The questions would be the following: Is mannitol absorbed at intestinal level? Do you know about a possible interaction between mannitol and disulfiram? Thank you.
    1 answer
    1. Please note, unless otherwise stated, this product is intended for research purposes only and not for use as a drug to be administered to animals or humans.
      The in vivo metabolism of this product has not been evaluated. However, certain publications show that mannitol is absorbed by the small intestine.
      The link below may provide helpful information:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802677/