Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 354,00 zł |
500 g | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution | 551,00 zł |
1 kg | Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution | 925,00 zł |
10 kg | Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution | 6590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]25/D +23.3 to +24.3°(lit.)
impurities
Reducing sugars, passes test, ≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.01% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
loss
≤0.05% loss on drying, 105°C
color
white
useful pH range
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form fine powder | form powder |
| cation traces heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) | cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) | cation traces - | cation traces - |
| useful pH range 5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range - | useful pH range - | useful pH range 5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?