Przejdź do
L4533
Lithium hydroxide monohydrate
greener alternative
BioXtra, 98.5-101.5% (titration)
Synonim(y):
LiOH, LiOH.H2O, Lithium Hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.96
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-183-4
MDL number:
Assay:
98.5-101.5% (titration)
Grade:
BioPerformance Certified
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
98.5-101.5% (titration)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
greener alternative category
SMILES string
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChI key
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Lithium hydroxide monohydrate supports cleaner technologies as a key precursor for high-performance lithium-ion batteries. Click here for more information.
Application
  • Deliquescent Lithium Sulfide Synthesis: Research on the air synthesis of deliquescent lithium sulfide demonstrates the versatility of lithium-based compounds, including lithium hydroxide monohydrate, in developing new materials for energy storage and battery technology (Yang et al., 2023).
  • Artificial Solid Electrolyte Interphase: Lithium hydroxide monohydrate′s potential utility in stabilizing lithium metal anodes at high rates of operation is indicated by studies on catalytic chemistry derived artificial solid electrolyte interphase, enhancing the safety and efficacy of lithium-ion batteries (Cheng et al., 2023).
  • Synthesis of Functionalized Disiloxanes: The study involving the synthesis of sulfur-containing functionalized disiloxanes showcases the broad applicability of innovative synthetic methods which could also include lithium hydroxide monohydrate to create materials with nonconventional properties, relevant in various chemical and industrial processes (Tang et al., 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402974930903450197
grade
BioPerformance Certified
grade
ACS reagent
grade
battery grade
grade
-
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
≥98.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
solubility
H2O: 1 M, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: soluble 216 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble ((lit.)), ethanol: slightly soluble ((lit.)), methanol: soluble ((lit.))
solubility
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.01% insolubles, ≤2.0% Li2CO3
impurities
≤1000 ppm (trace metals analysis)
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%, chloride (Cl-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤50 ppm
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium hydroxide monohydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)