For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
450197
Lithium hydroxide monohydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium hydroxide hydrate
Wybierz wielkość
760,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
760,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- wymaganie niewielkiej ilości podczas stosowania jako katalizator,
- krótkie czasy reakcji i
- wysoka wydajność produktu itp
- Niska zawartość metali śladowych (< 55,0 ppm)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?